Läs mer
Fisherbrand™ Klibbiga mattor för kontrollerade miljöer
Produktkod. 11823191 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Vitt
Mått (L x B):
18 x 45 tum.
45,7 x 114,3 cm (18 x 45 tum)
24 x 45 tum.
36 x 18 tum.
Ytbeläggning:
Hög tack
Låg klibbighet
Standard Tack
Unit Size:
Paket med 120
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Färg Mått (L x B) Ytbeläggning Unit Size
11823191 Blått 18 x 45 tum. Standard Tack Paket med 120
17546876 Blått 45,7 x 114,3 cm (18 x 45 tum) Hög tack -
11893181 Vitt 45,7 x 114,3 cm (18 x 45 tum) Hög tack Paket med 120
11843191 Blått 24 x 45 tum. Standard Tack Paket med 120
11803191 Vitt 24 x 45 tum. Låg klibbighet Paket med 120
17536876 Vitt 24 x 45 tum. Hög tack -
11952667 Blått 36 x 18 tum. Standard Tack Paket med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 11823191
I lager
Add to basket
Add to basket
Allmänna klibbiga mattor är idealiska att använda i renrum inom elektronikindustrin, läkemedelsindustrin, sjukhus, laboratorier och livsmedelsindustrin för att upprätthålla en kritisk ren miljö.
  • Mycket effektiv när det gäller att ta bort damm och lätt att använda
  • Polyetenfilm belagd med miljövänligt vattenburet akryllim
  • Dammborttagning: 99 %
  • Draghållfasthet:> 1,5 kgf/cm 2
  • 30 lager
    • 30 ark per matta, 4 mattor per fodral
    • Numrerade flikar säkerställer att ett ark i taget tas bort
Betyg
  • M200: för standardanvändare
  • M250: för användare av kritisk miljö (hög klibbighet)
Specifications
Mått (L x B) 18 x 45 tum.
För användning med (applikation) Renrum inom elektronikindustrin, läkemedelsindustrin, sjukhus, laboratorier och livsmedelsindustrin för att upprätthålla kritisk ren miljöMedium
Kvantitet 30 ark/matta, 4 mattor/fodral
Ytbeläggning Standard Tack
Färg Blått
Längd (metrisk) 46 cm
Material Polyetenfilm
Typ Renrum Tacky Mat
Bredd (metrisk) 114.3 cm