Läs mer
Fisherbrand™ Klibbiga mattor för kontrollerade miljöer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Vitt
Mått (L x B):
18 x 45 tum.
45,7 x 114,3 cm (18 x 45 tum)
24 x 45 tum.
36 x 18 tum.
Ytbeläggning:
Hög tack
Låg klibbighet
Standard Tack
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Beskrivning
Allmänna klibbiga mattor är idealiska att använda i renrum inom elektronikindustrin, läkemedelsindustrin, sjukhus, laboratorier och livsmedelsindustrin för att upprätthålla en kritisk ren miljö.
- Mycket effektiv när det gäller att ta bort damm och lätt att använda
- Polyetenfilm belagd med miljövänligt vattenburet akryllim
- Dammborttagning: 99 %
- Draghållfasthet:> 1,5 kgf/cm 2
- 30 lager
- 30 ark per matta, 4 mattor per fodral
- Numrerade flikar säkerställer att ett ark i taget tas bort
- M200: för standardanvändare
- M250: för användare av kritisk miljö (hög klibbighet)
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 45,7 x 114,3 cm (18 x 45 tum) |
| För användning med (applikation) | Renrum inom elektronikindustrin, läkemedelsindustrin, sjukhus, laboratorier och livsmedelsindustrin för att upprätthålla kritisk ren miljö |
| Kvantitet | 30 ark/matta, 4 mattor/fodral |
| Ytbeläggning | Hög tack |
| Färg | Blått |
| Längd (metrisk) | 46 cm |
| Typ | Renrum Tacky Mat |
| Bredd (metrisk) | 114.3 cm |