Läs mer
Fisherbrand™ Klibbiga mattor för kontrollerade miljöer
Produktkod. p-4243568 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Vitt
Mått (L x B):
18 x 45 tum.
45,7 x 114,3 cm (18 x 45 tum)
24 x 45 tum.
36 x 18 tum.
Ytbeläggning:
Hög tack
Låg klibbighet
Standard Tack
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Produktkod. 11823191
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Allmänna klibbiga mattor är idealiska att använda i renrum inom elektronikindustrin, läkemedelsindustrin, sjukhus, laboratorier och livsmedelsindustrin för att upprätthålla en kritisk ren miljö.
  • Mycket effektiv när det gäller att ta bort damm och lätt att använda
  • Polyetenfilm belagd med miljövänligt vattenburet akryllim
  • Dammborttagning: 99 %
  • Draghållfasthet:> 1,5 kgf/cm 2
  • 30 lager
    • 30 ark per matta, 4 mattor per fodral
    • Numrerade flikar säkerställer att ett ark i taget tas bort
Betyg
  • M200: för standardanvändare
  • M250: för användare av kritisk miljö (hög klibbighet)
Specifikationer
Mått (L x B) 18 x 45 tum.
För användning med (applikation) Renrum inom elektronikindustrin, läkemedelsindustrin, sjukhus, laboratorier och livsmedelsindustrin för att upprätthålla kritisk ren miljöMedium
Kvantitet 30 ark/matta, 4 mattor/fodral
Ytbeläggning Standard Tack
Färg Blått
Längd (metrisk) 46 cm
Material Polyetenfilm
Typ Renrum Tacky Mat
Bredd (metrisk) 114.3 cm