Läs mer
Fisherbrand™ Självhäftande plåttätningar
Produktkod. 15963620 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15963620 Polypropen Paket med 100
1 options
Produktkod. 15963620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4796.95 SEK
    2518.64 SEK / Paket med 100
    Save 2278.31 SEK
    47% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tätningarna är optiskt klara för PCR-tillämpningar
  • Täter de flesta tallrikar
  • Klassad från -40 till± 125 °C
  • Polypropen
Specifikationer
Färg Klart
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 100
För användning med (applikation) För PCR-tillämpningar
Produkttyp Plåttätning
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +125 °C