Läs mer
Bel-Art™ All-Metal snabbkopplare
Produktkod. 10107641 Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (engelska) Inre:
0,125 tum
Kvinna, 0,25 tum.
Man, 0,25 tum.
För användning med:
3,2 mm
Hane, 6,4 mm
Hona, 6,4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10107641
Brand: Bel-Art™ F197240204
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inline slangkoppling med automatisk avstängning vid frånkoppling för att förhindra läckage
  • Förkromade mässingsanslutningar Kompatibel med de flesta slangar
  • Fungerar vid temperaturer till 82 °C (180 °F), tryck till 250 psi (1,7 MPa) och vakuum till 30 tum Hg
Beställningsinfo
Beställ han- och honkontakter separat så att slangar av samma eller olika storlek kan anslutas.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Diameter (engelska) Inre Man, 0,25 tum.
Diameter (metrisk) Inre Hane, 6,4 mm
Material Metall
För användning med Hane, 6,4 mm
Färg Krom
Maximalt tryck 250 psi
Produkttyp Snabbkoppling, hankoppling