Läs mer
Bel-Art™ All-Metal snabbkopplare
Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (engelska) Inre:
0,125 tum
Kvinna, 0,25 tum.
Man, 0,25 tum.
För användning med:
3,2 mm
Hane, 6,4 mm
Hona, 6,4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Förkromade mässingsanslutningar Kompatibel med de flesta slangar
- Fungerar vid temperaturer till 82 °C (180 °F), tryck till 250 psi (1,7 MPa) och vakuum till 30 tum Hg
Beställningsinfo
Beställ han- och honkontakter separat så att slangar av samma eller olika storlek kan anslutas.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Diameter (engelska) Inre | Man, 0,25 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | Hane, 6,4 mm |
| Material | Metall |
| För användning med | Hane, 6,4 mm |
| Färg | Krom |
| Maximalt tryck | 250 psi |
| Produkttyp | Snabbkoppling, hankoppling |