Läs mer
Fisherbrand™ Stavar för labbram i aluminium
Produktkod. 17291384 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (engelska):
30,08 cm
Längd (metrisk):
30,48 cm
Produktkod. Längd (engelska) Längd (metrisk)
17291384 30,08 cm 30,48 cm
1 options
Produktkod. 17291384
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Korrosionsbeständiga hårda aluminiumstänger för smidig passform med labbramar.
  • Stavar med mittlöst underlag möjliggör exakt passning
  • Med avfasade ändar för enkel placering
  • Diameter: 13 mm (0,51 tum)
Specifikationer
Material Aluminium
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30,48 cm
Produkttyp Korrosionsbeständig med avfasade ändar för enkel placering