Läs mer
Fisherbrand™ Stavar för labbram i aluminium
Produktkod. p-4770173 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (engelska):
30,08 cm
Längd (metrisk):
30,48 cm
Produktkod. 17291384
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Korrosionsbeständiga hårda aluminiumstänger för smidig passform med labbramar.
  • Stavar med mittlöst underlag möjliggör exakt passning
  • Med avfasade ändar för enkel placering
  • Diameter: 13 mm (0,51 tum)
Specifikationer
Material Aluminium
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30,48 cm
Produkttyp Korrosionsbeständig med avfasade ändar för enkel placering