Beskrivning
- Fisherbrand™ Aluminium Dissecting Pan är ett världskänt dissektionsverktyg designat för alla en mängd olika dissektionsexperiment
- Viktigt verktyg i dissektionsexperiment
- Tillverkad för att hålla och har säkra, släta, rullade kanter för varaktig styvhet och hållbarhet
- Stack för kompakt förvaring
- Rostfri
- Finns med eller utan svart dissektionsvax
- Används inom områdena utbildning och forskning
- Tillverkad av ASTM™ standard aluminium
Beställningsinfo
Mått: 11 x 7 x 1,5 tum.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Aluminiumdissektionspanna |
| Material | Aluminium |
| För användning med (applikation) | Allmän dissekeringsanvändning |
| Inkluderar | Vax |
| Kvantitet | 1 st. |
| Mått (L x B x H) | 11 tum x 7 tum x 1,5 tum |