Läs mer
Fisherbrand™ Aluminiumfolie, standardrulle
Produktkod. 11769408 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (engelska):
25 fot
197 fot
492 fot
Tjocklek:
18μ m
24μ m
Bredd (metrisk):
30 cm
30,5 cm
46 cm
Längd (metrisk):
7,6 m
60 m
150 m
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Tjocklek Bredd (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11769408 492 fot 18μ m 30 cm 150 m Varje
11759408 25 fot 18μ m 30 cm 7,6 m Varje
11749408 197 fot 18μ m 30,5 cm 60 m Varje
11779408 25 fot 24μ m 46 cm 7,6 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11769408
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För försegling, vägning och överföring av prover
Idealisk för vägning, försegling och överföring av dina prover.
  • Förpackad i individuell dispenserlåda med knivbalk
  • Kraftiga rullar ger större vikhållfasthet, bra för att täcka skarpa kanter
Specifikationer
Användningsområden Försegling, vägning, överföring av prover
Längd (engelska) 492 fot
Produkttyp Folie
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30 cm
Längd (metrisk) 150 m
Material Aluminium
Tjocklek 18μ m