Läs mer
Fisherbrand™ Aluminiumfolie, standardrulle
Produktkod. 11779408 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (engelska):
25 ft.
197 ft.
492 ft.
Tjocklek:
18μ m
24μ m
Bredd (metrisk):
30cm
30.5cm
46cm
Längd (metrisk):
150 m
60 m
7.6 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11779408
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För försegling, vägning och överföring av prover
Idealisk för vägning, försegling och överföring av dina prover.
  • Förpackad i individuell dispenserlåda med knivbalk
  • Kraftiga rullar ger större vikhållfasthet, bra för att täcka skarpa kanter
Specifikationer
Användningsområden Försegling, vägning, överföring av prover
Längd (engelska) 25 ft.
Produkttyp Folie
Bredd (engelska) 18 tum
Bredd (metrisk) 46cm
Längd (metrisk) 7.6 m
Material Aluminium
Tjocklek 24μ m