Läs mer
Fisherbrand™ Vägningsskålar av aluminium
Produktkod. 10297593 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 ml
42 ml
65 ml
70 ml
150 ml
Djup (metriskt):
13 mm
16 mm
17 mm
17,3 mm
20 mm
Diameter (metrisk) inre bas:
44 mm
51 mm
68,2 mm
69 mm
96 mm
Form:
Flänsade sidor
Räfflade sidor
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 144
Paket med 8064
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Djup (metriskt) Diameter (metrisk) inre bas Form Förpackningsstorlek
10297593 42 ml 17 mm 51 mm Räfflade sidor Paket med 144
11799408 65 ml 16 mm 69 mm Räfflade sidor Paket med 1000
11704069 42 ml 17 mm 51 mm Räfflade sidor Paket med 8064
11789408 20 ml 13 mm 44 mm Räfflade sidor Paket med 1000
11588372 20 ml 13 mm 44 mm Räfflade sidor Paket med 100
11709418 70 ml 17,3 mm 68,2 mm Räfflade sidor Paket med 1000
11518382 150 ml 20 mm 96 mm Flänsade sidor Paket med 100
11719418 150 ml 20 mm 96 mm Flänsade sidor Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10297593
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Aluminiumfat för vägning och dispensering
Välja Fisherbrand™ Viktskålar i aluminium för vägning och dispensering.
Med räfflade sidor
  • Kan även fungera som avdunstningsfat eller dammskydd Lätt men ändå robust Bekvämt fingergreppshandtag kan etsas före vägning för identifiering
Med släta sidor
  • Lätt fat med flänsade kanter
  • Något sluttande sidor underlättar stapling
  • Särskilt användbart för material som inte lätt kan rengöras från diskens yta
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 42 ml
Material Aluminium
Form Räfflade sidor
Typ Vägskål
För användning med (applikation) For weighing and dispensing
Djup (metriskt) 17 mm
Diameter (metrisk) inre bas 51 mm
Diameter (metrisk) Inre topp 62 mm
Diameter (metrisk) 51 mm (innerbas), 62 mm (innertopp)