Läs mer
Fisherbrand™ Vägningsskålar av aluminium
Produktkod. 11704069 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
42 ml
65 ml
70 ml
150 ml
Djup (metriskt):
13 mm
16 mm
17 mm
17,3 mm
20 mm
Diameter (metrisk) inre bas:
44 mm
51 mm
68,2 mm
69 mm
96 mm
Form:
Flänsade sidor
Kannelerade sidor
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 144
Paket med 8064
Produktkod. 11704069
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Aluminiumfat för vägning och dispensering
Välja Fisherbrand™ Viktskålar i aluminium för vägning och dispensering.
Med räfflade sidor
  • Kan även fungera som avdunstningsfat eller dammskydd Lätt men ändå robust Bekvämt fingergreppshandtag kan etsas före vägning för identifiering
Med släta sidor
  • Lätt fat med flänsade kanter
  • Något sluttande sidor underlättar stapling
  • Särskilt användbart för material som inte lätt kan rengöras från diskens yta
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 42 ml
Material Aluminium
Form Kannelerade sidor
Typ Vägningsfat
För användning med (applikation) For weighing and dispensing
Djup (metriskt) 17 mm
Diameter (metrisk) inre bas 51 mm
Diameter (metrisk) Inre topp 62 mm
Diameter (metrisk) 51 mm (Inner Base), 62 mm (Inner Top)