Läs mer
Fisherbrand™ Vägningsskålar av aluminium
Produktkod. 11709418 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 ml
42 ml
65 ml
70 ml
150 ml
Djup (metriskt):
13 mm
16 mm
17 mm
17,3 mm
20 mm
Diameter (metrisk) inre bas:
44 mm
51 mm
68,2 mm
69 mm
96 mm
Form:
Flänsade sidor
Kannelerade sidor
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 144
Paket med 8064
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Djup (metriskt) Diameter (metrisk) inre bas Form unitSize
11709418 70 ml 17,3 mm 68,2 mm Kannelerade sidor Paket med 1000
11799408 65 ml 16 mm 69 mm Kannelerade sidor Paket med 1000
11704069 42 ml 17 mm 51 mm Kannelerade sidor Paket med 8064
10297593 42 ml 17 mm 51 mm Kannelerade sidor Paket med 144
11789408 20 ml 13 mm 44 mm Kannelerade sidor Paket med 1000
11719418 150 ml 20 mm 96 mm Flänsade sidor Paket med 1000
11518382 150 ml 20 mm 96 mm Flänsade sidor Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11709418
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Aluminiumfat för vägning och dispensering
Välja Fisherbrand™ Viktskålar i aluminium för vägning och dispensering.
  • Med räfflade sidor
  • Lätt, men ändå robust
  • Något sluttande sidor underlättar stapling
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 70 ml
Material Aluminium
Form Kannelerade sidor
Typ Vägningsfat
För användning med (applikation) For weighing and dispensing
Djup (metriskt) 17,3 mm
Diameter (metrisk) inre bas 68,2 mm
Diameter (metrisk) Inre topp 72.6 mm
Diameter (metrisk) 68,2 mm (Inner Base), 72,6 mm (Inner Top)