Läs mer
Fisherbrand™ Vägningsskålar av aluminium
Produktkod. p-22749 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
42 ml
65 ml
70 ml
150 ml
Djup (metriskt):
13 mm
16 mm
17 mm
17,3 mm
20 mm
Diameter (metrisk) inre bas:
44 mm
51 mm
68,2 mm
69 mm
96 mm
Form:
Flänsade sidor
Kannelerade sidor
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 144
Paket med 8064
Produktkod. 11799408
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Aluminiumfat för vägning och dispensering
Välja Fisherbrand™ Viktskålar i aluminium för vägning och dispensering.
Med räfflade sidor
  • Kan även fungera som avdunstningsfat eller dammskydd
  • Lätt, men ändå robust
  • Bekvämt fingergreppshandtag kan etsas före vägning för identifiering
Med släta sidor
  • Lätt fat med flänsade kanter
  • Något sluttande sidor underlättar stapling
  • Särskilt användbart för material som inte lätt kan rengöras från diskens yta
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 65 ml
Material Aluminium
Form Kannelerade sidor
Typ Vägningsfat
För användning med (applikation) For weighing and dispensing
Djup (metriskt) 16 mm
Diameter (metrisk) inre bas 69 mm
Diameter (metrisk) Inre topp 77 mm
Diameter (metrisk) 69 mm (Inner Base), 77 mm (Inner Top)