Läs mer
Fisherbrand™ Amber Straight Sided Round Bottles without Cap
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Beskrivning
Amber Straight Sided Round Glass Jars are designed without shoulders for maximum storage capacity and UV protection. These multipurpose jars are very versatile. Our straight sided jars are available in a wide variety of sizes, from 1oz to 32oz.
- Wide mouth for easy filling
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelska) | 4 oz. |
| Färg | Amber |
| Inkluderar | Only jar |
| Material | Glass |
| Kvantitet | 24/PK. |
| Förslutning ingår | No |
| Mun | Wide |
| Produkttyp | Straight Sided Round Bottle |
| Stängningsstorlek | 58-400 mm |
| Visa mer |