Läs mer
Fisherbrand™ ASTM™ Specifik vikt-hydrometrar, 260 ml, för vätskor tyngre än vatten
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- Mäter specifik vikt för vätskor tyngre än vatten; räckvidd och ASTM antal varierar beroende på modell
- Standardiserad vid 60 °F med klar, lättläst skala och fina 0,001 divisioner
- Designad för 260 ml vätskevolymshydrometercylindrar för konsekvent nedsänkningsdjup
- Individuellt serieliserade och kalibrerade för att uppfylla eller överträffa ASTM E100/E126-kraven
- Valfri 3-punkts/NIST-spårbar certifiering finns tillgänglig på utvalda modeller för ökad trygghet
- Hållbar glaskonstruktion för rutinmässig kvalitetskontroll och laboratoriebruk
Uppfyllande
Kalibrerad enligt ASTM™ E 126 specifikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kalibrerad hydrometer med specifik vikt ASTM |
| ASTM-nummer | 125 timmar |
| Ökar | 0.001 |
| Certifikat och efterlevnad | 3-poängscertifikat, ASTM E126, E100-14 T1 |
| Längd (metrisk) | 260 mm |
| För användning med (applikation) | Vätskor tyngre än vatten |
| Specifik viktområde | 1.00 till 1.05 ASTM 125H-62 |
| Volym (metrisk) | 260 mL |
| Standardiseringstemperatur | 60 °F |