Läs mer
Fisherbrand™ ASTM™ Specific Gravity 260mL Hydrometers for Liquids Heavier than Water
Handla allt Fisherbrand Produkter
ASTM-nummer:
125 timmar
126H
Certifikat och efterlevnad:
3-poängscertifikat, ASTM E126, E100-14 T1
3-punkts certifiering, ASTM E126, citerad i ASTM E100-14 Tabell 1
Specifik viktområde:
1,05 till 1,10 ASTM 126H-62
1.00 till 1.05 ASTM 125H-62
Beskrivning
- Standardiseringstemperatur: 60 °F
- Division: 0,001
- Längd: 260mm
Uppfyllande
Kalibrerad enligt ASTM™ E 126 specifikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| ASTM-nummer | 125 timmar |
| Ökar | 0.001 |
| Certifikat och efterlevnad | 3-punkts certifiering, ASTM E126, citerad i ASTM E100-14 Tabell 1 |
| Längd (metrisk) | 260 mm |
| För användning med (applikation) | Vätskor tyngre än vatten |
| Specifik viktområde | 1.00 till 1.05 ASTM 125H-62 |
| Volym (metrisk) | 260 mL |
| Standardiseringstemperatur | 60 °F |