Läs mer
Fisherbrand™ ASTM™ Hydrometrar med specifik vikt för vätskor tyngre än vatten, 275 ml
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Noggrannheten möter eller överträffar ASTM E 100 specifikationer.
- Klarformshydrometrar ASTM™ för att mäta specifik vikt hos vätskor tyngre än vatten
- ASTM E100/E126 kalibrerad vid 60 °F; noggrannhet uppfyller eller överträffar ASTM kraven
- 0,0005 specifika gravitationsdelningar för högupplösta avläsningar (modellberoende)
- Designad för 275 ml provvolym; kompatibel 275 ml hydrometercylinder såld separat
- 330 mm längd ger stabil flyt och enkel kontroll av nedsänkningsdjupet
- Individuellt serialiserad; valfri 3-punkts/NIST-spårbar certifiering tillgänglig på utvalda modeller
- Hållbar glaskonstruktion med klar, lättläst skala för rutinmässig kvalitetskontroll och laboratoriebruk
Uppfyllande
Kalibrerad enligt ASTM™ E 126 specifikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kalibrerad hydrometer med specifik vikt ASTM |
| ASTM-nummer | 117H |
| Ökar | 0.0005 |
| Certifikat och efterlevnad | 3-poängscertifikat, ASTM E126, E100-14 T1 |
| Längd (metrisk) | 330 mm |
| Material | Soda Lime Glas |
| För användning med (applikation) | Vätskor tyngre än vatten |
| Specifik viktområde | 1.30 till 1.35 ASTM 117H-62 |
| Volym (metrisk) | 275 mL |
| Standardiseringstemperatur | 60 °F |