Läs mer
Fisherbrand™ ASTM™ Hydrometrar med specifik vikt, Plain Form, 60 °F, 260 till 330 mm
Produktkod. 11757834 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
ASTM-nummer:
84H
Certifikat och efterlevnad:
3-poängscertifikat, ASTM E126, E100-14 T1
Specifik viktområde:
0,750 till 0,800 ASTM 84H-62
Volym (metrisk):
275 ml
Produktkod. ASTM-nummer Certifikat och efterlevnad Specifik viktområde Volym (metrisk)
11757834 84H 3-poängscertifikat, ASTM E126, E100-14 T1 0,750 till 0,800 ASTM 84H-62 275 ml
1 options
Produktkod. 11757834
Beräknad leverans: 17-12-2026
ASTM™ Specifik vikt-hydrometrar, Plain Form, 60 °F, 260 till 330 mm ger högnoggranna specifika viktmätningar för vätskor (intervallet varierar med ASTM antal). Individuellt kalibrerad till ASTM E100/E126 med valfri 3-punktscertifiering; kräver 260 till 275 ml provvolym.
Noggrannheten hos hydrometern möter eller överträffar ASTM™ E 100 specifikationer.
  • Uppfyller eller överträffar ASTM E100- och ASTM E126-specifikationerna; standardiserad vid 60 °F
  • Vanliga hydrometrar med specifik vikt för vätskor med intervall cirka 0,650 till 0,900 (modellberoende)
  • Finskala insteg på 0,0005 eller 0,001 för precisa, repeterbara mätningar (modellberoende)
  • Finns i längderna 260 mm och 330 mm; kräver 260 ml eller 275 ml provvolym beroende på modell
  • Individuellt seriell för spårbarhet; valfri 3-punkts certifieringsdokumentation (där det erbjuds)
  • Användning med hydrometercylinder 08-530K (säljs separat); hållbar soda-kalkglaskonstruktion
Beställningsinfo
Ett kalibreringscertifikat finns tillgängligt; lägg bara till bokstaven C i slutet av katalognumret vid beställning.
Uppfyllande
Kalibrerad enligt ASTM™ E 126-specifikationer
Specifikationer
Typ Kalibrerad hydrometer med specifik vikt ASTM
ASTM-nummer 84H
Ökar 0.0005
Certifikat och efterlevnad 3-poängscertifikat, ASTM E126, E100-14 T1
Längd (metrisk) 330 mm
Material Soda Lime Glas
För användning med (applikation) Vätskor tyngre än vatten
Specifik viktområde 0,750 till 0,800 ASTM 84H-62
Volym (metrisk) 275 ml
Standardiseringstemperatur 60 °F