Beskrivning
Dubbeltestad kompatibel
Autoklavering är ett mycket vanligt sätt att sterilisera smittsamt avfall genom användning av högtemperatur- och högtrycksånga under en viss tidsperiod. Steriliserat avfall är billigare att kassera. Dubbeltestade autoklavpåsar är ASTM D1922 Elmendorf Tear testad för att överskrida 480 g rivstyrka (MD och TD) och ASTM D1709 testade för att överskrida 165g pilstyrka.
- Inbyggd ångbearbetningsindikator som blir brun vid autoklavering
- Väskorna följer US DOT 49CFR Sections 173-197 och specifika statliga bestämmelser
- Driftstemperaturtolerans upp till 285degreeFdegreeFinns i olika storlekar
- Väska med svart tryck
- Mätare: 2 mil
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 20 till 30 gal. |
| Färg | Red, Svart stil |
| Mått (L x B) | 38 x 31 tum |
| Längd (metrisk) | 96.5 cm |
| Bredd (metrisk) | 78.7 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |