Läs mer
Fisherbrand™ Autoklaverbara biofarliga avfallspåsar
Produktkod. 18558056 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
13 till 16 gal.
20 till 30 gal.
44 gal.
7 till 10 gal.
8 till 12 gal.
Mått (L x B):
23 x 19 tum
30 x 24 tum
35 x 25 tum
38 x 31 tum
48 x 37 tum
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (engelska) Mått (L x B)
18558056 7 till 10 gal. 23 x 19 tum
18306513 13 till 16 gal. 35 x 25 tum
18336533 20 till 30 gal. 38 x 31 tum
18366523 8 till 12 gal. 30 x 24 tum
18316533 44 gal. 48 x 37 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 18558056
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dubbeltestad kompatibel.
Dubbeltestad kompatibel
Autoklavering är ett mycket vanligt sätt att sterilisera smittsamt avfall genom användning av högtemperatur- och högtrycksånga under en viss tidsperiod. Steriliserat avfall är billigare att kassera. Dubbeltestade autoklavpåsar är ASTM D1922 Elmendorf Tear testad för att överskrida 480 g rivstyrka (MD och TD) och ASTM D1709 testade för att överskrida 165g pilstyrka.
  • Inbyggd ångbearbetningsindikator som blir brun vid autoklavering
  • Väskorna följer US DOT 49CFR Sections 173-197 och specifika statliga bestämmelser
  • Driftstemperaturtolerans upp till 285degreeFdegreeFinns i olika storlekar
  • Väska med svart tryck
  • Mätare: 2 mil
Notera: Inte kompatibel med Delaware, som kräver 3 mil; kontrollera statliga bestämmelser.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 7 till 10 gal.
Färg Rött, Black Print
Mått (L x B) 23 x 19 tum
Längd (metrisk) 58.4 cm
Bredd (metrisk) 48.03 cm