Läs mer
Fisherbrand™ Autoklaverbara biofarliga avfallspåsar
Produktkod. p-5188826 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (engelska):
13 till 16 gal.
20 till 30 gal.
44 gal.
7 till 10 gal.
8 till 12 gal.
Mått (L x B):
23 x 19 tum. (58,4 x 48,3 cm)
30 x 24 tum
35 x 25 tum. (89 x 63,5 cm)
38 x 31 tum. (96,5 x 78,7 cm)
48 x 37 tum. (122 x 94 cm)
Produktkod. 18558056
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dubbeltestad kompatibel.
Dubbeltestad kompatibel
Autoklavering är ett mycket vanligt sätt att sterilisera smittsamt avfall genom användning av högtemperatur- och högtrycksånga under en viss tidsperiod. Steriliserat avfall är billigare att kassera. Dubbeltestade autoklavpåsar är ASTM D1922 Elmendorf Tear testad för att överskrida 480 g rivstyrka (MD och TD) och ASTM D1709 testade för att överskrida 165g pilstyrka.
  • Inbyggd ångbearbetningsindikator som blir brun vid autoklavering
  • Väskorna följer US DOT 49CFR Sections 173-197 och specifika statliga bestämmelser
  • Driftstemperaturtolerans upp till 285degreeFdegreeFinns i olika storlekar
  • Väska med svart tryck
  • Mätare: 2 mil
Notera: Inte kompatibel med Delaware, som kräver 3 mil; kontrollera statliga bestämmelser.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 7 till 10 gal.
Färg Rött, Black Print
Mått (L x B) 23 x 19 tum. (58,4 x 48,3 cm)
Längd (metrisk) 58.4 cm
Bredd (metrisk) 48.03 cm