Läs mer
Fisherbrand™ Väskor med rundtrådsstängning
Produktkod. 17913182 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B):
5 x 3 tum
5 x 3 tum.
7 x 3 tum.
9 x 4,5 tum.
9 x 5,5 tum.
12 x 4,5 tum.
Tjocklek (engelska):
2,50 mil
2,50 mil.
3 mil
3,50 mil
4 mil
Kapacitet (engelska):
2 oz.
4 oz.
18 oz.
24 oz.
27 oz.
Färg:
Klar med White Block
Klart
Rensa med White Block
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Tjocklek (engelska) Kapacitet (engelska) Färg Förpackningsstorlek
17913182 5 x 3 tum. 2,50 mil 2 oz. Klart -
11924385 7 x 3 tum. 3,50 mil 4 oz. Klart Paket med 500
11964405 12 x 4,5 tum. 3 mil 27 oz. Klart Paket med 500
11904395 9 x 4,5 tum. 3 mil 18 oz. Klart Paket med 500
11944395 9 x 5,5 tum. 3,50 mil 24 oz. Klart Paket med 500
17933182 9 x 4,5 tum. 3 mil 18 oz. Rensa med White Block Paket med 500
11954385 7 x 3 tum. 4 mil 4 oz. Rensa med White Block Paket med 500
11944405 5 x 3 tum 2,50 mil. 2 oz. Klar med White Block Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17913182
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säker, föroreningsfri, böjlig behållare säkerställer pålitliga analysresultat
  • Säkra
  • Fri från föroreningar
  • Böjlig
Specifikationer
Förslutningstyp Rund tråd
Färg Klart
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 2,50 mil
Mått (L x B) 5 x 3 tum.
Längd (engelska) 5 tum
Bredd (engelska) 3 tum
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Längd (metrisk) 12.7 cm
Bredd (metrisk) 7.6 cm