Läs mer
Fisherbrand™ Väskor med rundtrådsstängning
Produktkod. p-32347 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
5 x 3 tum.
7 x 3 tum.
9 x 4,5 tum.
9 x 5,5 tum.
12 x 4,5 tum.
Tjocklek (engelska):
2,50 mil
3 mil
3,50 mil
4 mil
Kapacitet (engelska):
2 oz.
4 oz.
18 oz.
24 oz.
27 oz.
Färg:
Klart
Rensa med White Block
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 11924385
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säker, föroreningsfri, böjlig behållare säkerställer pålitliga analysresultat
  • Säkra
  • Fri från föroreningar
  • Böjlig
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Förslutningstyp Rund tråd
Färg Klart
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 3,50 mil
Mått (L x B) 7 x 3 tum.
Längd (engelska) 7 tum
Längd (metrisk) 17.8 cm
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 7.6 cm