Läs mer
Fisherbrand™ Basic Protection Disposable Pleated Bouffant Caps
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blue
White
Storlek:
21 in.
24 in.
28 in.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
Bouffant features an encapslated elastic headband in soft poly thread for worker comfort and secure protection.
- Disposable
- Pleated
- Polypropylene
- Choice of white or blue
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bouffant |
| Storlek | 24 in. |
| Material | Spunbond Polypropylene |
| Färg | Blue |
| Disponibel | Single-use |
| För användning med (applikation) | Laboratory Protection |
| Stil | Pleated |