Läs mer
Fisherbrand™ Bulk pärlor
Produktkod. 15505809 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Partikelstorlek:
1,4 mm
2,38 mm
2,8 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Partikelstorlek unitSize
15505809 2,38 mm 1 paket
15515809 1,4 mm 1 paket
15525809 2,8 mm 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15505809
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Bead Mill 4 och 24 Homogenizers
  • 500 g pärlor för att fylla upp till 500 x 2 ml provrör
  • Provrör ingår ej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Metall Bulk Beads
Partikelstorlek 2,38 mm
Material Metall
För användning med (utrustning) Bead Mill 4 och 24 Homogenisatorer
Förpackningsmängd 500 g