Läs mer
Fisherbrand™ Bulk pärlor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-6484279 Handla allt Fisherbrand Produkter
Partikelstorlek:
1,4 mm
2,38 mm
2,8 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 15515809
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Bead Mill 4 och 24 Homogenizers
  • Fyll upp till 500 x 2 ml provrör
  • Provrör ingår ej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Pärlor
Partikelstorlek 1,4 mm
Material Zirkonium keramisk oxid
För användning med (utrustning) Bead Mill 4 och 24 Homogenisatorer
Förpackningsmängd 325 g