Beskrivning
Idealisk för att tejpa ner bänkskydd för att avgränsa farliga områden.
- Tejp är tryckt med ordet“ BIOHARISK” och varningssymbolen för biologisk fara
- Förhindrar krullning och hjälper till att förhindra att spill sipprar in under skyddsmatta
- Kan skäras till etiketter (250 etiketter per rulle)
- Röd fluorescerande färg
Beställningsinfo
Rullstorlek: 500L x 0,50 tum. B (1270 x 1,3 cm).
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Självhäftande |
| Färg | Rött |
| Formatera | Tejpa |
| Produkttyp | Biohazard-varningsband |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att tejpa ner bänkskydd för att avgränsa farliga områden |
| Kvantitet | Varje |
| Längd (engelska) | 500 tum. |
| Längd (metrisk) | 12.7 m |
| Bredd (engelska) | 0,5 tum |