Läs mer
Fisherbrand™ Bitran™ Provförvaringspåsar
Produktkod. 16488115 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B):
2 x 4 tum. (5,1 x 10,2 cm)
Material:
Saranex Filma
Produktkod. Mått (L x B) Material
16488115 2 x 4 tum. (5,1 x 10,2 cm) Saranex Filma
1 options
Produktkod. 16488115
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Val av Saranex™ luktskyddsfilm för långtidsförvaring eller polyeten för korttidsförvaring
  • Används för att samla in, transportera och lagra vävnadsprover
  • Minimera lagringsutrymmet och hjälp till att eliminera läckage, brott och kontaminering
  • Återförslutningsbar dubbellås dragkedja
  • Designad för förvaring av vävnader och fixeringsmedel och för användning som mini-anaeroba miljöer
Specifikationer
Förslutningstyp Zip Seal
Material Saranex Filma
Kvantitet 250
Mått (L x B) 2 x 4 tum. (5,1 x 10,2 cm)
Längd (engelska) 2 tum
Bredd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 5,1 cm
Bredd (metrisk) 10,2 cm