Läs mer
Fisherbrand™ Bloduppsamlingsbricka
Produktkod. 11750634 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
13 mm rörställ och brickinsats (typ A)
16 mm rörställ och brickinsats (typ B)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11750634 16 mm rörställ och brickinsats (typ B) Varje
11740634 13 mm rörställ och brickinsats (typ A) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11750634
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00 SEK
    790.50 SEK / Paket med 1
    Save 269.50 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med phlebotomists i åtanke. Fisherbrand™ Blood Collection Tray utvecklades efter omfattande forskning på kliniker och sjukhus. Denna lätta lösning för att organisera och transportera rör och mindre föremål inkluderar en robust plastbricka, 36-brunnars rörställ och engångsinsatser.
  • Lätt, tvättbar ABS-bricka
  • Fack har en förrådslåda, sidfickor och ett spärrhandtag med mjukt gummigrepp som roterar ur vägen för enkel åtkomst
  • Bricka innehåller en Heathrow Onerack™ rörställ och två engångsinsatser av polystyren
  • Ytterligare insatser säljs i förpackningar om 4 i två olika konfigurationer
Beställningsinfo
Ytterligare insatser säljs i förpackningar om 4.
Specifikationer
Färg Blått
Mått (L x B x H) 429 x 265 x 172 mm
För användning med (applikation) Blodsamling
För användning med (utrustning) 16 mm rörställ och brickinsats (typ B)
Inkluderar 2 insatser, 16 mm provrörsställ, förrådslåda och sidofickor och spärrhandtag
Antal Wells 36 (rörställ)
Material ABS
Produkttyp Bloduppsamlingsbricka