Läs mer
Fisherbrand™ BloodBloc™ Biohazard våtservetter, liners och rullar
Produktkod. 15505895 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Produkttyp:
Biohazard Liner
Biohazard Roll
Biohazard-rulle
Biohazard-torkning
Biohazard-våtservetter
Torka för biologiska risker
Absorptionsförmåga:
Standard
Super
Tung
Tungt
Mått (L x B):
10 x 10 cm. (10,16 x 10,16 cm)
100 fot x 16 tum
100 fot x 16 tum. (3048 x 40,64 cm)
16 x 16 tum
22 x 16 tum. (55,88 x 40,64 cm)
3 x 3 tum (7,62 x 7,62 cm)
3 x 3 tum. (7,62 x 7,62 cm)
9 x 8 tum (22,86 x 20,32 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 200
Paket med 250
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Absorptionsförmåga Mått (L x B) unitSize
15505895 Torka för biologiska risker Standard 3 x 3 tum. (7,62 x 7,62 cm) Paket med 250
16207040 Biohazard-torkning Super 3 x 3 tum (7,62 x 7,62 cm) -
16217040 Biohazard Liner Super 22 x 16 tum. (55,88 x 40,64 cm) -
16237040 Biohazard-rulle Super 100 fot x 16 tum -
16247040 Torka för biologiska risker Tung 3 x 3 tum. (7,62 x 7,62 cm) -
16277040 Biohazard-våtservetter Tungt 9 x 8 tum (22,86 x 20,32 cm) -
16267040 Biohazard-torkning Tungt 10 x 10 cm. (10,16 x 10,16 cm) Paket med 200
16207050 Biohazard-rulle Tungt 100 fot x 16 tum -
16217050 Biohazard Roll Standard 100 fot x 16 tum. (3048 x 40,64 cm) -
16297040 Biohazard Liner Tungt 16 x 16 tum Paket med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15505895
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindra läckage av vätskor och kemikalier till händer, handskar och arbetsytor
Servetter och liners är icke-sterila och inte avsedda att användas på patienter.
  • Mjuk, vit absorberande torkduk med ljusorange polyetenbaksida är ogenomtränglig för blod, kroppsvätskor och starka lösningsmedel inklusive xylen, xylenersättningsmedel, acetoner, ketoner, alkoholer och formalin
  • Nonwoven cellulosa fångar upp och håller kvar vätska; nonlining för användning med känslig instrumentering såsom blodräknare
  • Orange flexibel ogenomtränglig plastbaksida förhindrar genomträngning av patogener och kemikalier till handskar som hjälper till att minimera korskontaminering när laboratoriepersonal öppnar dörrar eller berör ytor
  • Kan även användas som mattor och liner; rullar kan skäras till önskad längd
  • Använd endast en gång
Specifikationer
Produkttyp Torka för biologiska risker
Längd (engelska) 3 tum
Längd (metrisk) 7.62 cm
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 7.62 cm
Material Non-woven plastcellulosa
Absorptionsförmåga Standard
Färg Vit, Orange
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 3 x 3 tum. (7,62 x 7,62 cm)
För användning med (applikation) Förhindra genomträngning av blod, kroppsvätskor, vävnader och kemikalier till handskar och ytor vid hantering av rör, prover, tallrikar.
För användning med (utrustning) Blodrör, mikrobiologiplattor, pipetter, sonder, provbehållare, instrument