Läs mer
Fisherbrand™ BloodBloc™ Biohazard våtservetter, liners och rullar
Produktkod. 16207050 Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
Biohazard Liner
Biohazard Roll
Biohazard våtservetter
Biohazard-foder
Biohazard-servett
Biohazardrulle
Torka för biologiska risker
Absorptionsförmåga:
Leverans
Standard
Super
Tung
Tungt
Mått (L x B):
100 fot x 16 tum
100 fot x 16 tum. (3048 x 40,64 cm)
16 x 16 tum
22 x 16 tum. (55,88 x 40,64 cm)
3 x 3 tum (7,62 x 7,62 cm)
3 x 3 tum. (7,62 x 7,62 cm)
4 x 4 tum (10,16 x 10,16 cm)
9 x 8 tum (22,86 x 20,32 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 200
Paket med 250
Produktkod. 16207050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förhindra läckage av vätskor och kemikalier till händer, handskar och arbetsytor
Wipes and Liners are non-sterile and not intended for use on patients.
  • Soft, white absorbent wipe with bright-orange polyethylene backing is impermeable to blood, body fluids and strong solvents including xylene, xylene substitutes, acetones, ketones, alcohols and formalin
  • Nonwoven cellulose captures and retains fluid; nonlinting for use with delicate instrumentation such as blood counters
  • Orange flexible impermeable plastic backing prevents soak-through of pathogens and chemicals to gloves which help minimize cross-contamination when lab personal open doors or touch surfaces
  • Can also be used as mats and liners; rolls can be cut to desired length
  • One time use only
Specifikationer
Produkttyp Biohazardrulle
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30.48 m
Bredd (engelska) 16 in.
Bredd (metrisk) 40.64 cm
Absorptionsförmåga Tungt
Färg Orange backing
Disponibel Single-use
Mått (L x B) 100 fot x 16 tum
För användning med (applikation) Prevent soak through of blood, body fluids, tissue and chemicals to gloves and surfaces when handling tubes, specimens, plates.
För användning med (utrustning) Bench tops, specimen collection tubs, trays, fume hoods, Bio-Safety and chemical cabinets