Läs mer
Fisherbrand™ BloodBloc™ Biohazard våtservetter, liners och rullar
Produktkod. 16217040 Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
Biohazard Liner
Biohazard Roll
Biohazard våtservetter
Biohazard-foder
Biohazard-servett
Biohazardrulle
Torka för biologiska risker
Absorptionsförmåga:
Leverans
Standard
Super
Tung
Tungt
Mått (L x B):
100 fot x 16 tum
100 fot x 16 tum. (3048 x 40,64 cm)
16 x 16 tum
22 x 16 tum. (55,88 x 40,64 cm)
3 x 3 tum (7,62 x 7,62 cm)
3 x 3 tum. (7,62 x 7,62 cm)
4 x 4 tum (10,16 x 10,16 cm)
9 x 8 tum (22,86 x 20,32 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 200
Paket med 250
Produktkod. 16217040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindra läckage av vätskor och kemikalier till händer, handskar och arbetsytor
Servetter och liners är icke-sterila och inte avsedda att användas på patienter.
  • Mjuk, vit absorberande torkduk med ljusorange polyetenbaksida är ogenomtränglig för blod, kroppsvätskor och starka lösningsmedel inklusive xylen, xylenersättningsmedel, acetoner, ketoner, alkoholer och formalin
  • Nonwoven cellulosa fångar upp och håller kvar vätska; nonlining för användning med känslig instrumentering såsom blodräknare
  • Orange flexibel ogenomtränglig plastbaksida förhindrar genomträngning av patogener och kemikalier till handskar som hjälper till att minimera korskontaminering när laboratoriepersonal öppnar dörrar eller berör ytor
  • Kan även användas som mattor och liner; rullar kan skäras till önskad längd
  • Använd endast en gång
Specifikationer
Produkttyp Biohazard Liner
Längd (engelska) 22 tum
Längd (metrisk) 55.88 cm
Bredd (engelska) 16 tum
Bredd (metrisk) 40.64 cm
Material Non-woven plastcellulosa
Absorptionsförmåga Super
Färg Vit, Orange
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 22 x 16 tum. (55,88 x 40,64 cm)
För användning med (applikation) Förhindra genomträngning av blod, kroppsvätskor, vävnader och kemikalier till handskar och ytor vid hantering av rör, prover, tallrikar.
För användning med (utrustning) Bänkskivor, provtagningsbaljor, brickor, dragskåp, Bio-Safety och kemikalieskåp