Läs mer
Justman Brush Borsta med förlängning för kolvkurvor
Produktkod. 15861387 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15861387 Vitt Varje
1 options
Produktkod. 15861387
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För rengöring av bottenkurvor och invändiga axlar på kolvar och flaskor
Används för att rengöra svåråtkomliga kurvor av kolvar och flaskor
  • Vita oblekta svinborst
  • Förlängd borstände
  • Skaft och handtag i plast
Specifikationer
Produkttyp Kolvborste
Handtagsmaterial Plast
Färg Vitt
Diameter (engelska) Borst 1,5 tum
Diameter (metrisk) borst 3.81 cm
För användning med (applikation) För rengöring av bottenkurvor och invändiga axlar på kolvar och flaskor
Längd (engelska) 16 tum
Längd (engelska) Borst 4 tum
Längd (metrisk) 40.64 cm
Längd (metrisk) borst 10.16 cm