Läs mer
Bel Art™ C-formade blyringar för kolvar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
4,31 cm
5,1 cm
5,58 cm
7,11 cm
Diameter (metrisk) Yttre:
7,62 cm
8,89 cm
10,16 cm
11,43 cm
För användning med (utrustning):
1000 till 4000 mL kolvar mL
125 till 500 ml kolvar
250 till 1000 mL kolvar mL
500 till 2000 mL kolvar mL
Vikt (metrisk):
230 g
450 g
680 g
900 g
Beskrivning
- Inget behov av att koppla bort slangen
- Blyringar är täckta med Vikem vinylbeläggning för att skydda glas
- Ringarna är tillräckligt flexibla för att kunna dras isär för att rymma bredare kärl
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Endast ring |
| Produkttyp | Blyring |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Ljusgrön |
| Håller | Kolvar (250 till 1000 ml) |
| Material | Leda |
| Positioner | 1 |
| Form | Cirkulär |
| Hyllor | Ingen |
| Staplingsbar | Ja, när det är tomt |
| Visa mer |