Läs mer
Bel Art™ C-formade blyringar för kolvar
Beskrivning
- Inget behov av att koppla bort slangen
- Blyringar är täckta med Vikem vinylbeläggning för att skydda glas
- Ringarna är tillräckligt flexibla för att kunna dras isär för att rymma bredare kärl
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Ljusgrön |
| Håller | Kolvar (500 till 2000 ml) |
| Material | Leda |
| Positioner | 1 |
| Form | Cirkulär |
| Staplingsbar | Ja, när det är tomt |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | 500 till 2000 mL kolvar mL |
| Längd (metrisk) | 97 mm |
| Visa mer |