Läs mer
Bel Art™ C-formade blyringar för kolvar
Produktkod. 11372744
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
4,31 cm
5,1 cm
5,58 cm
7,11 cm
Diameter (metrisk) Yttre:
7,62 cm
8,89 cm
10,16 cm
11,43 cm
För användning med (utrustning):
1000 till 4000 mL kolvar mL
125 till 500 ml kolvar
250 till 1000 mL kolvar mL
500 till 2000 mL kolvar mL
Vikt (metrisk):
230 g
450 g
680 g
900 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre För användning med (utrustning) Vikt (metrisk)
11372744 7,11 cm 11,43 cm 1000 till 4000 mL kolvar mL 900 g
10233553 4,31 cm 7,62 cm 125 till 500 ml kolvar 230 g
11362744 5,58 cm 10,16 cm 500 till 2000 mL kolvar mL 680 g
11342234 5,1 cm 8,89 cm 250 till 1000 mL kolvar mL 450 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11372744 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F183084000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00 SEK
    503.09 SEK / Paket med 1
    Save 158.91 SEK
    24% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Passar snyggt runt flaskor med sidoarmsslanganslutningar. C-formade blyringar för kolvar finns i fyra diameter- och viktkombinationer.
  • Inget behov av att koppla bort slangen
  • Blyringar är täckta med Vikem vinylbeläggning för att skydda glas
  • Ringarna är tillräckligt flexibla för att kunna dras isär för att rymma bredare kärl
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Ljusgrön
Håller Kolvar (1 till 4 L)
Material Leda
Positioner 1
Form Cirkulär
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 1000 till 4000 mL kolvar mL
Längd (metrisk) 114 mm
Diameter (engelska) Inre 2,8 tum
Diameter (engelska) Yttre 4,5 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 11,43 cm
Vikt (engelska) 2 lb.
Vikt (metrisk) 900 g
Inkluderar Endast ring
Produkttyp Blyring
Diameter (metrisk) Inre 7,11 cm
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 19 mm
Bredd (metrisk) 114 mm