Läs mer
Bel Art™ C-formade blyringar för kolvar
Produktkod. p-3218966 Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
4,31 cm
5,1 cm
5,58 cm
7,11 cm
Diameter (metrisk) Yttre:
7,62 cm
8,89 cm
10,16 cm
11,43 cm
För användning med (utrustning):
1000 till 4000 mL kolvar mL
125 till 500 ml kolvar
250 till 1000 mL kolvar mL
500 till 2000 mL kolvar mL
Vikt (metrisk):
230 g
450 g
680 g
900 g
Produktkod. 10233553
Brand: Bel Art™ F183080500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Passar snyggt runt flaskor med sidoarmsslanganslutningar. C-formade blyringar för kolvar finns i fyra diameter- och viktkombinationer.
  • Inget behov av att koppla bort slangen
  • Blyringar är täckta med Vikem vinylbeläggning för att skydda glas
  • Ringarna är tillräckligt flexibla för att kunna dras isär för att rymma bredare kärl
Specifikationer
Inkluderar Endast ring
Produkttyp Blyring
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Ljusgrön
Håller Kolvar (125 till 500 ml)
Material Leda
Positioner 1
Form Cirkulär
Hyllor Ingen
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 125 till 500 ml kolvar
Längd (metrisk) 74 mm
Bredd (metrisk) 74 mm
Höjd (metrisk) 13 mm
Diameter (engelska) Inre 1,7 tum
Diameter (engelska) Yttre 3 tum
Diameter (metrisk) Yttre 7,62 cm
Diameter (metrisk) Inre 4,31 cm
Vikt (engelska) 0.5 lb.
Vikt (metrisk) 230 g