Läs mer
Fisherbrand™ Celllyftare
Produktkod. 11577692 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material:
Polyeten
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11577692 Polyeten Paket med 100
1 options
Produktkod. 11577692
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Engångslyftare tar snabbt bort celllager
De Fisherbrand Cell Lifter används med skålar och cellkulturkluster för snabb borttagning av cellskikt. Designen i ett stycke och det mejslade bladet ger förbättrad kontroll samtidigt som skadorna minimeras under cellborttagningsprocessen.
  • Steriliserad och individuellt inslagen i skalöppna förpackningar
  • Blad av polyetensampolymer med vinklad och mejslad kant
  • Upprätthåller jämn kontakt med växtområde i kulturrätter
Specifikationer
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Borttagning av cellskikt
För användning med (utrustning) Skålar och cellkulturkluster
Disponibel Engångsbruk
Längd (engelska) Blade 0,7 tum
Längd (engelska) Handtag 16,9 cm
Längd (metrisk) kniv 2 cm
Längd (metriskt) handtag 17.78 cm
Kanter Vinklad och mejslad
Produkttyp Celllyftare