Beskrivning
Skörda enkelt celler från vävnadsodlingsflaskor
Fisherbrand Cellskrapor är lämpliga för en mängd olika cellodlingskärl. Det unikt designade handtaget och bladet minskar cellskador under skördeprocessen.
- Försteriliserad och individuellt inslagen i skalöppna förpackningar
- Ickepyrogena
- Bladet av polyetensampolymer vrids för att tillåta jämn kontakt med tillväxtytan
- Ribbstickat polystyrenhandtag ger säkert grepp och extra kontroll
- Flexibel skarv mellan blad och handtag underlättar inträde i kärlet
- Svängbart blad förbättrar positionskontrollen för att justera för svåra vinklar under cellskörd
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (engelska) Blade | 1,18 tum. |
| Längd (metrisk) kniv | 3 cm |
| För användning med (utrustning) | För en mängd olika cellodlingskärl |
| Längd (engelska) Handtag | 15 tum |
| Längd (metriskt) handtag | 39 cm |
| Bladmaterial | Polyetensampolymer |
| Produkttyp | Cellskrapa |
| Storlek | Betydande |
| Material | Polystyren (handtag) |