Läs mer
Fisherbrand™ Cellskrapor
Produktkod. 11597692 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (engelska) Handtag:
10 tum
15 tum
Längd (engelska) Blade:
0,7 tum
1,18 tum.
Storlek:
Liten
Betydande
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Handtag Längd (engelska) Blade Storlek Förpackningsstorlek
11597692 10 tum 0,7 tum Liten Paket med 100
11587692 15 tum 1,18 tum. Betydande Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11597692
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Skörda enkelt celler från vävnadsodlingsflaskor
Fisherbrand Cellskrapor är lämpliga för en mängd olika cellodlingskärl. Det unikt designade handtaget och bladet minskar cellskador under skördeprocessen.
  • Försteriliserad och individuellt inslagen i skalöppna förpackningar
  • Ickepyrogena
  • Bladet av polyetensampolymer vrids för att tillåta jämn kontakt med tillväxtytan
  • Ribbstickat polystyrenhandtag ger säkert grepp och extra kontroll
  • Flexibel skarv mellan blad och handtag underlättar inträde i kärlet
  • Svängbart blad förbättrar positionskontrollen för att justera för svåra vinklar under cellskörd
Specifikationer
Längd (engelska) Blade 0,7 tum
Längd (metrisk) kniv 1.8 cm
För användning med (utrustning) För en mängd olika cellodlingskärl
Längd (engelska) Handtag 10 tum
Längd (metriskt) handtag 25 cm
Bladmaterial Polyetensampolymer
Produkttyp Cellskrapa
Storlek Liten
Material Polystyren (handtag)