Läs mer
Fisherbrand™ Cellspridare
Produktkod. 15635467 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Sterilitet:
Sterila
Storlek (engelska):
1,18 tum.
2,36 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Sterilitet Storlek (engelska) Förpackningsstorlek
15635467 Blått Sterila 1,18 tum. Paket med 25
15645467 Gult Sterila 2,36 tum Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15635467
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Krossbara och återanvändbara spridare av polypropen finns i två storlekar: 30 och 60 mm stångbredder
  • Använd 30 mm breda spridare för förberedda biplates; 60 mm för 100 till 150 mm förberedda plåtar
  • Autoklaveringsbar
Beställningsinfo
Tillgänglig steril (individuellt förpackad) eller icke-steril
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
För användning med (utrustning) Förberedda biplattor
Storlek (engelska) 1,18 tum.
Storlek (metrisk) 3 cm
Material Polypropen
Produkttyp Cellspridare
Sterilitet Sterila