Läs mer
Fisherbrand™ Cellspridare
Produktkod. p-48552 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Sterilitet:
Sterila
Storlek (engelska):
1,18 tum.
2,36 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 15635467
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Krossbara och återanvändbara spridare av polypropen finns i två storlekar: 30 och 60 mm stångbredder
  • Använd 30 mm breda spridare för förberedda biplates; 60 mm för 100 till 150 mm förberedda plåtar
  • Autoklaveringsbar
Beställningsinfo
Tillgänglig steril (individuellt förpackad) eller icke-steril
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
För användning med (utrustning) Förberedda biplattor
Storlek (engelska) 1,18 tum.
Storlek (metrisk) 3 cm
Material Polypropen
Produkttyp Cellspridare
Sterilitet Sterila