Läs mer
Fisherbrand™ Sterila cellsilar
Produktkod. p-3599344 Handla allt Fisherbrand Produkter
Maskstorlek:
40μ m
70μ m
100μ m
Färg:
Blått
Gult
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 11597522
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Steril och redo att användas för silning av stam- och primärcellsprover. Engångssilar har universell passform för kompatibilitet med de flesta 50 ml koniska rör. Finns i tre färgkodade maskstorlekar.
Isolera snabbt primära celler för encellssuspensioner med hjälp av Fisherbrand™ Cellsilar. Steril och redo att användas för silning av stam- och primärcellsprover. Engångssilar har universell passform för kompatibilitet med de flesta 50 ml koniska rör. Finns i tre färgkodade maskstorlekar.
Isolera snabbt primära celler
  • Snabbt, enkelt alternativ till gasvävsfiltrering
  • Dissocierar på ett tillförlitligt sätt celler från klumpar eller primära vävnader
  • Erhåll konsekvent en enhetlig encellssuspension
  • Idealisk för förberedelse av:
    • Encellssuspensioner av stamceller och primära (blod, vävnad, cancer) celler
    • Prover för primära cellkulturer och immunogener
    • Frysning av aktier
    • Filtrering av agglutinativa proteiner producerade i inaktiveringsserum
Pålitlig och lätt att använda
  • Starkt nylonnät med jämnt fördelade porer för konsekventa resultat
  • Steriliserad genom gammastrålning och icke-cytotoxisk för att bibehålla provets integritet
  • Inkluderar en förlängd läpp för enklare hantering med pincett
  • Färgkodad polypropenram med flik möjliggör enkel hantering och identifiering
  • Individuellt förpackad, redo att användas och för engångsbruk
Specifikationer
Mesh material Nylon
Disponibel Engångsbruk
Färg Vitt
Material Polypropen
Produkttyp Cellsil
Sterilitet Sterila
För användning med (utrustning) Koniska rör, 50 ml
Maskstorlek 70μ m