Beskrivning
Fisherbrand™ Miniwipes can be used on microscopes, optical surfaces, glassware, pH electrodes. Each wipe is a folded 4 in. (10.2cm) square pad that unfolds to approximately 7 x 14 in.
- Certified 100% reagent-grade cotton
- Will not scratch sensitive surfaces
- Absorbs 6 times weight
- Size: 7 x 14 in. folded to 4 in. sq.
Beställningsinfo
Box dimensions: 4.5L x 4.5W x 8 in. H (11 x 11 x 20cm).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Cheesecloth Miniwipe |
| Längd (engelska) | 7 in. |
| Längd (metrisk) | 18 cm |
| Bredd (engelska) | 14 in. |
| Bredd (metrisk) | 36 cm |
| Material | Cotton |
| Färg | White |
| Mått (L x B) | 7 x 14 tum |
| För användning med (applikation) | For use to wipe cuvettes and microscopes, clean cameras, and dry delicate Glassware, syringes, pipettes, and pH electrode |
| För användning med (utrustning) | Microscopes, optical surfaces, Glassware, pH electrodes |
| Visa mer |