Läs mer
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klass A klarglastrådade flaskor med fästa lock, PE Poly-Seal™ Cone Liner
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Innehåller
Attached black phenolic screw-top closures
Med lågdensitetspolyeten Poly-Seal konfoder
- Allmänna flaskor lämpliga för ett brett spektrum av laboratorieapplikationer
- Tillverkat av typ I, klass A borosilikatglas för kemisk beständighet och hållbarhet
- Lågdensitetspolyeten(LDPE) Poly-Seal™ kon-liner ger en säker, läckagesäker tätning
- Fästa lock för bekvämlighet och minskad risk för förlust av lock
- Korta flaskor har en låg profil för större stabilitet och lagring av sammansatta material
- Förpackad i avdelade brickor för att skydda flaskor under förvaring och transport
Uppfyllande
Möta ASTM™ Typ I, Klass A och USP Typ I standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | A |
| Material (liner) | LDPE |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 17 mm |
| Material | Borosilikatglas (typ 1 klass A) |
| Förslits | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Volym (metrisk) | 8 ml |
| För användning med (applikation) | För allmänt ändamål |
| Visa mer |