Läs mer
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klass A klarglastrådade flaskor med fästa lock, PE Poly-Seal™ Cone Liner
Produktkod. 11547733 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
24 ml
20 ml
30 ml
Höjd (metrisk):
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
88 mm
94 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
28 mm
Stängningsstorlek:
13-425
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
11547733 12 ml 68 mm 19 mm 15-425 Paket med 144
11553522 16 ml 73 mm 21 mm 18-400 Paket med 144
11593522 20 ml 60 mm 28 mm 24-400 Paket med 72
11573522 30 ml 94 mm 25 mm 22-400 Paket med 144
11537733 8 ml 63 mm 17 mm 15-425 Paket med 144
11563522 24 ml 88 mm 23 mm 20-400 Paket med 144
11660112 4 ml 48 mm 15 mm 13-425 Paket med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11547733
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Attached black phenolic screw-top closures
Fisherbrand™ Klass A klarglastrådade flaskor med fästa kapslar, PE Poly-Seal™ Cone Liner är allmänna flaskor tillverkade av typ I, klass A borosilikatglas med lågdensitetspolyetenkonfoder Poly-Seal . Förpackade i uppdelade brickor.
Med lågdensitetspolyeten Poly-Seal konfoder
  • Allmänna flaskor lämpliga för ett brett spektrum av laboratorieapplikationer
  • Tillverkat av typ I, klass A borosilikatglas för kemisk beständighet och hållbarhet
  • Lågdensitetspolyeten(LDPE) Poly-Seal™ kon-liner ger en säker, läckagesäker tätning
  • Fästa lock för bekvämlighet och minskad risk för förlust av lock
  • Korta flaskor har en låg profil för större stabilitet och lagring av sammansatta material
  • Förpackad i avdelade brickor för att skydda flaskor under förvaring och transport
Uppfyllande
Möta ASTM™ Typ I, Klass A och USP Typ I standarder
Specifikationer
Klassificering A
Material (liner) LDPE
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 19 mm
Material Borsilikatglas
Förslits Nej
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Engångsbruk
Volym (metrisk) 12 ml
För användning med (applikation) För allmänt ändamål
Volym (engelska) 3 dr.
Produktlinje Poly-Seal
Volym (metrisk) Totalt 12 mL
Stängningsmaterial Fenol
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 144/Pk.
Stängningsstorlek 15-425
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM, USP Typ I
Höjd (metrisk) 68 mm
Produkttyp Flaska