Läs mer
Fisherbrand™ Klass A genomskinliga glasgängade flaskor med påsatta lock, PE Poly-Seal™ Cone Liner
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
4 mL
8 mL
12 mL
16 mL
24 mL
25 mL
30 mL
Höjd (metrisk):
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
88 mm
94 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
28 mm
Stängningsstorlek:
13-425
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 72
Beskrivning
Innehåller
Attached black phenolic screw-top closures
Med lågdensitetspolyeten Poly-Seal konfoder
- Injektionsflaskor för allmänna ändamål
- Tillverkad av typ I, klass A borosilikatglas
- Injektionsflaskor i kort stil har låg profil för större stabilitet och förvaring av blandningen
- Förpackad i partitionerade brickor
Uppfyllande
Möta ASTM™ Typ I, Klass A och USP Typ I standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | A |
| Material (liner) | LDPE |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 25 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Volym (metrisk) | 30 mL |
| För användning med (applikation) | För allmänt ändamål |
| Volym (engelska) | 8 dr. |
| Visa mer |