Läs mer
Fisherbrand™ Klass A genomskinliga glasgängade flaskor med påsatta lock, PE Poly-Seal™ Cone Liner
Produktkod. 11660112 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
24 ml
20 ml
30 ml
Höjd (metrisk):
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
88 mm
94 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
28 mm
Stängningsstorlek:
13-425
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
11660112 4 ml 48 mm 15 mm 13-425 Paket med 144
11547733 12 ml 68 mm 19 mm 15-425 Paket med 144
11553522 16 ml 73 mm 21 mm 18-400 Paket med 144
11593522 20 ml 60 mm 28 mm 24-400 Paket med 72
11573522 30 ml 94 mm 25 mm 22-400 Paket med 144
11537733 8 ml 63 mm 17 mm 15-425 Paket med 144
11563522 24 ml 88 mm 23 mm 20-400 Paket med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11660112
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Attached black phenolic screw-top closures
Med lågdensitetspolyeten Poly-Seal konfoder
  • Injektionsflaskor för allmänna ändamål
  • Tillverkad av typ I, klass A borosilikatglas
  • Injektionsflaskor i kort stil har låg profil för större stabilitet och förvaring av blandningen
  • Förpackad i partitionerade brickor
Uppfyllande
Möta ASTM™ Typ I, Klass A och USP Typ I standarder
Specifikationer
Klassificering A
Material (liner) LDPE
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Borosilikatglas (typ 1 klass A)
Förslits No
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Engångsbruk
Volym (metrisk) 4 ml
För användning med (applikation) För allmänt ändamål
Antal per förpackning 144
Volym (engelska) 1 dr.
Produktlinje Poly-Seal
Volym (metrisk) Totalt 4 mL
Stängningsmaterial Fenol
Förslutningstyp Monterad mössa
Kvantitet 144/Pk.
Stängningsstorlek 13-425
Markeringspunkt No
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Certifikat och efterlevnad ASTM, USP Typ I
Höjd (metrisk) 48 mm
Produkttyp Flaska